3,4-Difluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2614H-100G PC2614H-10G PC2614H-25G PC2614H-5G
APOSPC2614H-100GEA 105 EUR InStock
APOSPC2614H-100G APOSPC2614H-10G APOSPC2614H-25G APOSPC2614H-5G
3,4-Difluoroanisole 98%
3,4-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Densité: 1.216 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010730
Numéro CAS: 115144-40-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité