2,5-Difluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2615C-100G PC2615C-25G
APOSPC2615C-100GEA 144 EUR InStock
APOSPC2615C-100G APOSPC2615C-25G
2,5-Difluorobenzaldéhyde 98%
2,5-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C/17mmHg
Densité: 1.308 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010327
Numéro CAS: 2646-90-4
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité