2,4-Difluorobenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2616-10G PC2616-50G PC2616-1G PC2616-5G
APOSPC2616-10GEA 0 EUR InStock
APOSPC2616-10G APOSPC2616-50G APOSPC2616-1G APOSPC2616-5G
2,4-Difluorobenzamide 97%
2,4-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015547
Numéro CAS: 85118-02-1
EINECS: 285-654-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité