2,6-Difluorobenzamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2618-1KG PC2618-250G
APOSPC2618-1KGEA 226 EUR InStock
APOSPC2618-1KG APOSPC2618-250G
2,6-Difluorobenzamide 99%
2,6-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007972
Numéro CAS: 18063-03-1
EINECS: 241-972-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité