3,5-Difluorobenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2619D-100G PC2619D-25G PC2619D-5G
APOSPC2619D-100GEA 173 EUR InStock
APOSPC2619D-100G APOSPC2619D-25G APOSPC2619D-5G
3,5-Difluorobenzamide 97%
3,5-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061138
Numéro CAS: 132980-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité