2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
PC2635-1G PC2635-25G PC2635-5G
APOSPC2635-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2635-1G APOSPC2635-25G APOSPC2635-5G
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972660
Numéro CAS: 53903-49-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité