Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC2644-100GEA 78.6 EUR InStock
APOSPC2644-100G APOSPC2644-5G APOSPC2644-25G
Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2,4-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C/1mmHg
Densité: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042481
Numéro CAS: 13918-92-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité