Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646-100G PC2646-25G
APOSPC2646-100GEA 168 EUR InStock
APOSPC2646-100G APOSPC2646-25G
Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Point d'ébullition: 105…110 °C/2mmHg
Densité: 1.568 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085004
Numéro CAS: 60230-36-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité