Acide 2,4-difluorobenzoïque 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2655-100G PC2655-500G PC2655-1KG
APOSPC2655-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC2655-100G APOSPC2655-500G APOSPC2655-1KG
Acide 2,4-difluorobenzoïque 98+%
Acide 2,4-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point de fusion: 184…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011670
Numéro CAS: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité