Acide 2,6-difluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2660-100G PC2660-2.5KG PC2660-500G
APOSPC2660-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2660-100G APOSPC2660-2.5KG APOSPC2660-500G
Acide 2,6-difluorobenzoïque 98%
Acide 2,6-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 72…77 °C/13mmHg
Point de fusion: 156…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002411
Numéro CAS: 385-00-2
EINECS: 206-856-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité