3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC2667-25G
APOSPC2667-25GEA 115 EUR InStock
APOSPC2667-25G
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115665
Numéro CAS: 505083-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité