2,6-Difluorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2680-100G PC2680-500G
APOSPC2680-100GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC2680-100G APOSPC2680-500G
2,6-Difluorobenzonitrile 99%
2,6-Difluorobenzonitrile
Reaction with guanidine carbonate gives 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, J. Hetero. Chem., 1988, 25, 1173
Formule: C₇H₃F₂N
Point d'ébullition: 197…198 °C
Point de fusion: 25…32 °C
Densité: 1.246 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001778
Numéro CAS: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité