2,4-Difluorobenzophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2690-10G PC2690-50G
APOSPC2690-10GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC2690-10G APOSPC2690-50G
2,4-Difluorobenzophénone 97%
2,4-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C/2mmHg
Densité: 1.261 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000331
Numéro CAS: 85068-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité