2,5-Difluorobenzophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2691-100G PC2691-25G PC2691-5G
APOSPC2691-100GEA 212 EUR InStock
APOSPC2691-100G APOSPC2691-25G APOSPC2691-5G
2,5-Difluorobenzophénone 97%
2,5-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Point d'ébullition: 120…123 °C/0.4mmHg
Densité: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009899
Numéro CAS: 85068-36-6
EINECS: 285-298-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité