3,4-Difluorobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
PC2694-10G PC2694-50G PC2694-25G PC2694-100G
APOSPC2694-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2694-10G APOSPC2694-50G APOSPC2694-25G APOSPC2694-100G
3,4-Difluorobenzophénone 98%
3,4-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009892
Numéro CAS: 85118-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité