4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2697-25G PC2697-5G PC2697-100G
APOSPC2697-25GEA 49.5 EUR InStock
APOSPC2697-25G APOSPC2697-5G APOSPC2697-100G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
Point de fusion: 50…55 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458091
Numéro CAS: 101066-87-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité