Acide 4-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC2709-25G PC2709-5G PC2709-100G
APOSPC2709-25GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC2709-25G APOSPC2709-5G APOSPC2709-100G
Acide 4-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque 97%
Acide 4-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094162
Numéro CAS: 142994-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité