2-Chloro-5-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2717-5G PC2717-1G PC2717-25G
APOSPC2717-5GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC2717-5G APOSPC2717-1G APOSPC2717-25G
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094168
Numéro CAS: 57381-56-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité