3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2721-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2721-5G APOSPC2721-25G
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213,49 g/mol
Point de fusion: 261…266 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094171
Numéro CAS: 502496-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité