Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2725-100G PC2725-250G
APOSPC2725-100GEA 118 EUR InStock
APOSPC2725-100G APOSPC2725-250G
Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle 98%
Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'ébullition: 72…75 °C/13mmHg
Densité: 1.404 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000659
Numéro CAS: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité