2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2726-5G PC2726-25G
APOSPC2726-5GEA 77 EUR InStock
APOSPC2726-5G APOSPC2726-25G
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094172
Numéro CAS: 137553-42-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité