Chlorure de 3,4-difluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-difluorobenzoylchloride
PC2727-100G
APOSPC2727-100GEA 144 EUR InStock
APOSPC2727-100G
Chlorure de 3,4-difluorobenzoyle 98%
Chlorure de 3,4-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'ébullition: 185…186 °C
Densité: 1.402 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009930
Numéro CAS: 76903-88-3
EINECS: 278-570-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité