Alcool 2,3-difluorobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2729-1G PC2729-5G PC2729-10G
APOSPC2729-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2729-1G APOSPC2729-5G APOSPC2729-10G
Alcool 2,3-difluorobenzylique 98%
Alcool 2,3-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Densité: 1.282 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010312
Numéro CAS: 75853-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité