Alcool 2,4-difluorobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Difluorobenzyl Alcohol, (2,4-Difluorophenyl)methanol
PC2730-25G
APOSPC2730-25GEA 56.7 EUR InStock
APOSPC2730-25G
Alcool 2,4-difluorobenzylique 98%
Alcool 2,4-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 51…52 °C/1mmHg
Densité: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009983
Numéro CAS: 56456-47-4
EINECS: 260-191-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité