Alcool 2,5-difluorobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2731-100G PC2731-250G PC2731-25G
APOSPC2731-100GEA 71.3 EUR InStock
APOSPC2731-100G APOSPC2731-250G APOSPC2731-25G
Alcool 2,5-difluorobenzylique 98%
Alcool 2,5-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
Densité: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010627
Numéro CAS: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité