2,4-Difluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
PC2735-100G
APOSPC2735-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC2735-100G
2,4-Difluorobenzylamine 98%
2,4-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 55…57 °C/8mmHg
Densité: 1.204 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010142
Numéro CAS: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité