2,5-Difluorobenzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
PC2736-100G PC2736-25G PC2736-5G
APOSPC2736-100GEA 232 EUR InStock
APOSPC2736-100G APOSPC2736-25G APOSPC2736-5G
2,5-Difluorobenzylamine 95%
2,5-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C/15mmHg
Densité: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010143
Numéro CAS: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité