3,5-Difluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2738D-1G PC2738D-10G
APOSPC2738D-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2738D-1G APOSPC2738D-10G
3,5-Difluorobenzylamine 97%
3,5-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061244
Numéro CAS: 90390-27-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité