α-Bromo-2,4-difluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromométhyl)-2,4-difluorobenzène
APOSPC2741-25GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC2741-25G APOSPC2741-100G APOSPC2741-5G
α-Bromo-2,4-difluorotoluène 98%
α-Bromo-2,4-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'ébullition: 42…43 °C/1mmHg
Densité: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011649
Numéro CAS: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité