α-Bromo-2,5-difluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
PC2742-10G PC2742-250G PC2742-50G
APOSPC2742-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2742-10G APOSPC2742-250G APOSPC2742-50G
α-Bromo-2,5-difluorotoluène 98%
α-Bromo-2,5-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Densité: 1.609 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009897
Numéro CAS: 85117-99-3
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité