4-(Bromométhyl)-1,2-difluorobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC2745-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC2745-1G APOSPC2745-100G APOSPC2745-5G APOSPC2745-25G
4-(Bromométhyl)-1,2-difluorobenzène 97%
4-(Bromométhyl)-1,2-difluorobenzène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'ébullition: 59…61 °C/3,5mmHg
Densité: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009889
Numéro CAS: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité