trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorocinnamic acid
PC2764-25G PC2764-5G PC2764-100G
APOSPC2764-25GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC2764-25G APOSPC2764-5G APOSPC2764-100G
trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
trans-3,4-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Point de fusion: 194…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010320
Numéro CAS: 112897-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité