Acide 3,5-difluorocinnamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2766-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2766-5G APOSPC2766-25G APOSPC2766-100G
Acide 3,5-difluorocinnamique 98%
trans-3,5-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Point de fusion: 204…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010321
Numéro CAS: 147700-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité