5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2771-100G PC2771-10G PC2771-25G
APOSPC2771-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC2771-100G APOSPC2771-10G APOSPC2771-25G
5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
5-Bromo-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C/12mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094181
Numéro CAS: 2924-09-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité