2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2777-1G PC2777-250MG
APOSPC2777-1GEA 181 EUR InStock
APOSPC2777-1G APOSPC2777-250MG
2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
2-Amino-4,5-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Point de fusion: 135…140 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094185
Numéro CAS: 163734-01-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité