2-Amino-4-(trifluorométhoxy)phénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2780-5GEA 357 EUR InStock
APOSPC2780-5G APOSPC2780-1G
2-Amino-4-(trifluorométhoxy)phénol 98%
2-Amino-4-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₆F₃NO₂
Point de fusion: 98…101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 461699-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité