2-Fluorothioanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2-(methylthio)benzene, 2-Fluorophenyl methyl sulphide
PC2793-25G PC2793-5G
APOSPC2793-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC2793-25G APOSPC2793-5G
2-Fluorothioanisole
2-Fluorothioanisole
Formule: C₇H₇FS
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 197…199 °C
Densité: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093762
Numéro CAS: 655-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité