1-Fluoro-2-(méthylsulfonyl)benzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2795-1G PC2795-25G PC2795-5G
APOSPC2795-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2795-1G APOSPC2795-25G APOSPC2795-5G
1-Fluoro-2-(méthylsulfonyl)benzène
1-Fluoro-2-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094199
Numéro CAS: 654-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité