3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2797-1G PC2797-500MG PC2797-5G
APOSPC2797-1GEA 68.4 EUR InStock
APOSPC2797-1G APOSPC2797-500MG APOSPC2797-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741378
Numéro CAS: 914637-29-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité