4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-formylbenzonitrile, 4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
PC2807-5G PC2807-1G
APOSPC2807-5GEA 120 EUR InStock
APOSPC2807-5G APOSPC2807-1G
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₄FNO
MW: 149,1200 g/mol
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738989
Numéro CAS: 101048-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité