(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28222-1G PC28222-5G
APOSPC28222-1GEA 336 EUR InStock
APOSPC28222-1G APOSPC28222-5G
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formule: C₉H₇FOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032275
Numéro CAS: 957059-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité