5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2823-1G PC2823-25G PC2823-5G PC2823-100G
APOSPC2823-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2823-1G APOSPC2823-25G APOSPC2823-5G APOSPC2823-100G
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Formule: C4H3FN2O
MW: 114,778 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00223674
Numéro CAS: 671-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité