5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2830-5G PC2830-100G PC2830-25G
APOSPC2830-5GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC2830-5G APOSPC2830-100G APOSPC2830-25G
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
Point de fusion: 35…41 °C
Point d'éclair: 98.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741371
Numéro CAS: 327056-62-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité