1,3-Difluoro-4-iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2834-100G PC2834-25G
APOSPC2834-100GEA 58 EUR InStock
APOSPC2834-100G APOSPC2834-25G
1,3-Difluoro-4-iodobenzène 98%
1,3-Difluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Point d'ébullition: 175…176 °C
Densité: 2.006 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040151
Numéro CAS: 2265-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité