1,2-Difluoro-4-iodobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluoroiodobenzene
PC2836-100G PC2836-25G
APOSPC2836-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSPC2836-100G APOSPC2836-25G
1,2-Difluoro-4-iodobenzène 99%
1,2-Difluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Point d'ébullition: 177…178 °C
Densité: 1.99 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044630
Numéro CAS: 64248-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité