4-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2847D-25G PC2847D-5G PC2847D-100G
APOSPC2847D-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC2847D-25G APOSPC2847D-5G APOSPC2847D-100G
4-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde 98%
4-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 58…60 °C/0.5mmHg
Densité: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042252
Numéro CAS: 73960-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité