2-(Difluoromethoxy)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2847M-5G
APOSPC2847M-5GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC2847M-5G
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
MW: 169,1282 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221469
Numéro CAS: 56935-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité