1-(Difluorométhoxy)-2-nitrobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2847RS-100G PC2847RS-25G PC2847RS-5G
APOSPC2847RS-100GEA 404 EUR InStock
APOSPC2847RS-100G APOSPC2847RS-25G APOSPC2847RS-5G
1-(Difluorométhoxy)-2-nitrobenzène 97%
1-(Difluorométhoxy)-2-nitrobenzène
Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,12 g/mol
Point d'ébullition: 73…75 °C/0.3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221470
Numéro CAS: 22225-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité