2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2849T-100G PC2849T-25G PC2849T-5G
APOSPC2849T-100GEA 184 EUR InStock
APOSPC2849T-100G APOSPC2849T-25G APOSPC2849T-5G
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
2,4-Difluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,11 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034058
Numéro CAS: 364-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité