1,2-Difluoro-4-nitrobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
PC2862-100G PC2862-500G
APOSPC2862-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2862-100G APOSPC2862-500G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzène 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Point d'ébullition: 76…80 °C/11mmHg
Densité: 1.437 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007198
Numéro CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité